Learn More
Indene, CVR
Código de producto. 30404058
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
30404058 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30404058 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI50930025G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indene
CAS 95-13-6
Fórmula molecular C9 H8
Cantidad 25 g
Sinónimo 1H-Indene (9CI, ACI), Indene (8CI), Inden, Indonaphthene, NSC 9270
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8/c1-2-5-9-7-3-6-8(9)4-1/h1-6H,7H2
SMILES C1C=Cc2ccccc12
Nombre IUPAC 1H-indeno
Peso molecular (g/mol) 116.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.0626