Learn More
Indeno, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30320383
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30320383 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30320383 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DRECA14288500
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indene
CAS 95-13-6
Nombres de analitos o componentes Indene
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C9 H8
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8/c1-2-5-9-7-3-6-8(9)4-1/h1-6H,7H2
SMILES C1C=Cc2ccccc12
Nombre IUPAC 1H-indeno
Peso molecular (g/mol) 116.16
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.0626 g/mol