Learn More
Indene-d3, TRC
Código de producto. 30403896
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30403896 50 mg 50 miligramos
30397357 100 mg -
30398264 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30403896 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI50930250MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 770-96-7
Fórmula molecular C9H5D3
Peso molecular (g/mol) 119.18
Sinónimo Inden-d3, Indonaphthene-d3, NSC 9270-d3, 1H-Indene-d3
Nombre IUPAC 1H-indene-1,1,3-d3
SMILES [2H]C1=CC([2H])([2H])C2=CC=CC=C21
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indene-d3
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8/c1-2-5-9-7-3-6-8(9)4-1/h1-6H,7H2/i6D,7D2
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.08