Learn More
Indazol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10112590 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10112590 5 g Frasco de vidrio 5 g
11916601 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10112590 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 122120050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 271-44-3 | C7H6N2 | 118.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 271-44-3
Fórmula molecular C7H6N2
Peso molecular (g/mol) 118.14
Clave InChI BAXOFTOLAUCFNW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo indazole, 1h-benzopyrazole, 2-azaindole, isoindazole, 2h-indazole, 1,2-diazaindene, 1,2-benzodiazole, 1h-indazol, benzopyrazole, 1,2-benzopyrazole
PubChem CID 9221
ChEBI CHEBI:36669
Nombre IUPAC 1H-indazol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=NN2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indazole
Punto de fusión 146.0°C to 150.0°C
Color De beige a blanco
Punto de ebullición 270.0°C (743.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 23,122
Índice Merck 15,4976
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.14
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo cristalino parecido a las agujas