Learn More
Ácido indazol-3-carboxílico, TRC
Código de producto. 30393739
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30393739 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30393739 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI50500010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H-Indazole-3-carboxylic Acid
CAS 4498-67-3
Fórmula molecular C8 H6 N2 O2
Cantidad 10 g
Sinónimo 1H-Indazole-3-carboxylic Acid, Granisetron Hydrochloride Imp. H (EP), Indazole-3-carboxylic acid (7CI), 3(1H)-Indazolecarboxylic acid, 3-Carboxy-1H-indazole, 3-Carboxyindazole, NSC 520610
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6N2O2/c11-8(12)7-5-3-1-2-4-6(5)9-10-7/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
SMILES OC(=O)c1n[nH]c2ccccc12
Nombre IUPAC Ácido 1H-indazol-3-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 162.145
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.043