Learn More
Tocris Bioscience™ Indatraline hydrochloride
Descripción
Indatraline hydrochloride is a potent monoamine uptake inhibitor. Inhibits transporters for 5-HT (SERT), dopamine (DAT) and noradrenaline (NET) (Ki values are 0.42, 1.7 and 5.8 nM respectively). Centrally active following systemic administration in vivo.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Indatraline hydrochloride |
| Cantidad | 10 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 328.67 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 328.661 |