Learn More
Indapamide
Código de producto. 15446009
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15446009 5 g 5 g
15436009 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15446009 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J63846.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 26807-65-8 | C16H16ClN3O3S | 365.83 g/mol
Used as an antihypertensive. Diuretic
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Used as an antihypertensive
  • Diuretic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26807-65-8
Fórmula molecular C16H16ClN3O3S
Peso molecular (g/mol) 365.83
Número MDL MFCD00079375
Clave InChI NDDAHWYSQHTHNT-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo indapamide, noranat, veroxil, tertensif, arifon, fludex, lozol, indaflex, bajaten, indamol
PubChem CID 3702
ChEBI CHEBI:5893
Nombre IUPAC 4-chloro-N-(2-methyl-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl)-3-sulfamoylbenzamide
SMILES CC1CC2=CC=CC=C2N1NC(=O)C1=CC=C(Cl)C(=C1)S(N)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indapamide
Punto de fusión 160°C to 162°C
Color Blanco
Cantidad 5 g
Índice Merck 14,4935
Información de solubilidad Soluble in ethanol; Insoluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 365.83
Forma física Powder