Learn More
Indapamida, Mikromol™
Código de producto. 17933926
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17933926 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17933926 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0477.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Indapamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indapamide
CAS 26807-65-8
Nombres de analitos o componentes Indapamide
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C16 H16 Cl N3 O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Indapamide, Benzamide, 3-(aminosulfonyl)-4-chloro-N-(2,3-dihydro-2-methyl-1H-indol-1-yl)- (9CI), Benzamide, 4-chloro-N-(2-methyl-1-indolinyl)-3-sulfamoyl- (8CI), Bajaten, Damide, Flubest, Fludex, Fludin, Flupamid, Indaflex, Indamide, Indamol, Ipamix, Lozol, Natrilix, Noranat, Racemic indapamide, S 1520, SE 1520, Tandix, Tertensif, Veroxil, (+/-)-Indapamide
Fórmula InChI InChI=1S/C16H16ClN3O3S/c1-10-8-11-4-2-3-5-14(11)20(10)19-16(21)12-6-7-13(17)15(9-12)24(18,22)23/h2-7,9-10H,8H2,1H3,(H,19,21)(H2,18,22,23)
SMILES CC1Cc2ccccc2N1NC(=O)c3ccc(Cl)c(c3)S(=O)(=O)N
Nombre IUPAC 4-cloro-N-(2-metil-2,3-dihidroindol-1-il)-3-sulfamoilbenzamida
Peso molecular (g/mol) 365.83
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 365,0601 g/mol