Learn More
Indapamide, MedChemExpress
Código de producto. 16492109
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16492109 1 g 1 g
16470848 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16492109 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0259
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress Indapamide is an orally active sulphonamide diuretic agent, that can reduce blood pressure by decreasing vascular reactivity and peripheral vascular resistance. Indapamide is also can reduce left ventricular hypertrophy.
Indapamide is an orally active sulphonamide diuretic agent, that can reduce blood pressure by decreasing vascular reactivity and peripheral vascular resistance. Indapamide is also can reduce left ventricular hypertrophy.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indapamide
CAS 26807-65-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H16ClN3O3S
Cantidad 1 g
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (273.35 mM) ∣H2O : 0.67 mg/mL (1.83 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NN1C(C)CC2=C1C=CC=C2)C3=CC=C(Cl)C(S(=O)(N)=O)=C3
Peso molecular (g/mol) 365.83
Formula Weight (peso de la fórmula) 365.83
Porcentaje de pureza 99.92%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation