Learn More
Indapamida, LoGiCal
Código de producto. 30457525
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457525 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30457525 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0477.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indapamide
CAS 26807-65-8
Nombres de analitos o componentes Indapamide
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C16 H16 Cl N3 O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Indapamide, Benzamide, 3-(aminosulfonyl)-4-chloro-N-(2,3-dihydro-2-methyl-1H-indol-1-yl)- (9CI), Benzamide, 4-chloro-N-(2-methyl-1-indolinyl)-3-sulfamoyl- (8CI), Bajaten, Damide, Flubest, Fludex, Fludin, Flupamid, Indaflex, Indamide, Indamol, Ipamix, Lozol, Natrilix, Noranat, Racemic indapamide, S 1520, SE 1520, Tandix, Tertensif, Veroxil, (+/-)-Indapamide
Fórmula InChI InChI=1S/C16H16ClN3O3S/c1-10-8-11-4-2-3-5-14(11)20(10)19-16(21)12-6-7-13(17)15(9-12)24(18,22)23/h2-7,9-10H,8H2,1H3,(H,19,21)(H2,18,22,23)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CC1Cc2ccccc2N1NC(=O)c3ccc(Cl)c(c3)S(=O)(=O)N
Nombre IUPAC 4-cloro-N-(2-metil-2,3-dihidroindol-1-il)-3-sulfamoilbenzamida
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 365.83
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 365,0601 g/mol