Learn More
Indapamida 1,0 mg/ml en metanol, LoGiCal
Description
Indapamida 1,0 mg/ml en metanol
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Indapamide |
| CAS | 26807-65-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Indapamide |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C16 H16 Cl N3 O3 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Indapamide, Benzamide, 3-(aminosulfonyl)-4-chloro-N-(2,3-dihydro-2-methyl-1 H-indol-1-yl)- (9 CI), Benzamide, 4-chloro-N-(2-methyl-1-indolinyl)-3-sulfamoyl- (8 CI), Bajaten, Damide, Flubest, Fludex, Fludin, Flupamid, Indaflex, Indamide, Indamol, Ipamix, Lozol, Natrilix, Noranat, Racemic indapamide, S 1520, SE 1520, Tandix, Tertensif, Veroxil, (+/-)-Indapamide |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C16H16ClN3O3S/c1-10-8-11-4-2-3-5-14(11)20(10)19-16(21)12-6-7-13(17)15(9-12)24(18,22)23/h2-7,9-10 H,8H2,1H3,(H,19,21)(H2,18,22,23) |
| SMILES | CC1Cc2ccccc2N1NC(=O)c3ccc(Cl)c(c3)S(=O)(=O)N |
| Nombre IUPAC | 4-cloro-N-(2-metil-2,3-dihidroindol-1-il)-3-sulfamoilbenzamida |
| Show More |
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?