Learn More
Indane, CVR
Código de producto. 30392768
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30392768 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30392768 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI5080005G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indan
CAS 496-11-7
Fórmula molecular C9 H10
Cantidad 5 g
Sinónimo 1H-Indene, 2,3-dihydro-, Indan (8CI), 2,3-Dihydro-1H-indene, 1,2-Hydrindene, 2,3-Dihydroindene, Benzocyclopentane, Hydrindene, Hydrindonaphthene, Indane, NSC 5292
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10/c1-2-5-9-7-3-6-8(9)4-1/h1-2,4-5H,3,6-7H2
SMILES C1Cc2ccccc2C1
Nombre IUPAC 2,3-dihidro-1H-indeno
Peso molecular (g/mol) 118.176
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.078