Learn More
Indane, CVR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Indan |
| CAS | 496-11-7 |
| Fórmula molecular | C9 H10 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 1H-Indene, 2,3-dihydro-, Indan (8CI), 2,3-Dihydro-1H-indene, 1,2-Hydrindene, 2,3-Dihydroindene, Benzocyclopentane, Hydrindene, Hydrindonaphthene, Indane, NSC 5292 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10/c1-2-5-9-7-3-6-8(9)4-1/h1-2,4-5H,3,6-7H2 |
| SMILES | C1Cc2ccccc2C1 |
| Nombre IUPAC | 2,3-dihidro-1H-indeno |
| Peso molecular (g/mol) | 118.176 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 118.078 |