Learn More
Indano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449427
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2500 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11449427 100 mL 100 ml
11459427 500 mL 500 ml
11469427 2500 mL 2500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11449427 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21442.AE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 496-11-7 | C9H10 | 118.179 g/mol
Indane, is used as a catalytic agent, Petrochemical additive, used in organic synthesis. It is also used as pharmaceutical and chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El indano se emplea como agente catalítico y aditivo petroquímico, así como en síntesis orgánica. También se utiliza como intermediario farmacéutico y químico.
Solubilidad
Soluble en etanol, éter dietílico, cloroformo (ligeramente) y éter. Insoluble en agua.
Notas
Mantener lejos de ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos, agentes oxidantes fuertes y el dióxido de carbono. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 496-11-7
Fórmula molecular C9H10
Peso molecular (g/mol) 118.179
Número MDL MFCD00003795
Clave InChI PQNFLJBBNBOBRQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo indan, indane, hydrindene, benzocyclopentane, 1h-indene, 2,3-dihydro, 2,3-dihydroindene, 1,2-hydrindene, hydrindonaphthene, indane alkane, indene, 2,3-dihydro
PubChem CID 10326
ChEBI CHEBI:37911
Nombre IUPAC 2,3-dihidro-1H-indeno
SMILES C1CC2=CC=CC=C2C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indane
Punto de fusión -51°C
Densidad 0.962
Punto de ebullición 175°C to 177°C
Temperatura de inflamación 50°C (122°F)
Índice de refracción 1.537
Cantidad 100 mL
Número UN UN3295
Beilstein 1904376
Índice Merck 14,4931
Información de solubilidad Soluble in ethanol,diethyl ether,chloroform (slightly),and ether. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.18
Porcentaje de pureza 95%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Indane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Indan