Learn More
Cloruro de indano-5-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15440758
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15440758 250 mg 250 miligramos
15420758 1 g 1 g
15430758 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15440758 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54462.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 52205-85-3 | C9H9ClO2S | 216.679 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52205-85-3
Fórmula molecular C9H9ClO2S
Peso molecular (g/mol) 216.679
Número MDL MFCD05237217
Clave InChI SWLIXMXSCZYVTQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo indane-5-sulfonyl chloride, indan-5-sulfonyl chloride, indan-5-sulfonylchloride, 5-indanesulfonoyl chloride, chloroindan-5-ylsulfone, 1h-indene-5-sulfonyl chloride, 2,3-dihydro, indanesulfonoylchloride, pubchem5538, 5-chlorosulphonyl indane, acmc-1av5j
PubChem CID 3142583
Nombre IUPAC cloruro de 2,3-dihidro-1H-indeno-5-sulfonilo
SMILES C1CC2=C(C1)C=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indane-5-sulfonyl chloride
Cantidad 250 mg
Número UN UN3261
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.69
Porcentaje de pureza 97%