Learn More
Indanazolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Indanazoline |
| CAS | 40507-78-6 |
| Fórmula molecular | C12 H15 N3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1H-Imidazol-2-amine, N-(2,3-dihydro-1H-inden-4-yl)-4,5-dihydro-, N-(2,3-Dihydro-1H-inden-4-yl)-4,5-dihydro-1H-imidazol-2-amine, 2-(4-Indanamino)-2-imidazoline, Indanazoline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H15N3/c1-3-9-4-2-6-11(10(9)5-1)15-12-13-7-8-14-12/h2,4,6H,1,3,5,7-8H2,(H2,13,14,15) |
| SMILES | C1Cc2cccc(NC3=NCCN3)c2C1 |
| Nombre IUPAC | N-(2,3-dihidro-1H-inden-4-il)-4,5-dihidro-1H-imidazol-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 201.268 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 201.127 |