Learn More
Ácido indan-2-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10535134 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10535134 1 g Frasco de vidrio 1 g
10132514 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10535134 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 426360010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 25177-85-9 | C10H10O2 | 162.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25177-85-9
Fórmula molecular C10H10O2
Peso molecular (g/mol) 162.19
Número MDL MFCD00085095
Clave InChI XUDCMQBOWOLYCF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-indancarboxylic acid, indane-2-carboxylic acid, indan-2-carboxylic acid, 2-indanecarboxylic acid, 1h-indene-2-carboxylic acid, 2,3-dihydro, chembl81558, 2-carboxyindane, 2-carboxy-indan, 2-carboxy-indane, 2-indancarboxylicacid
PubChem CID 575777
Nombre IUPAC Ácido 2,3-dihidro-1H-indeno-2-carboxílico
SMILES OC(=O)C1CC2=CC=CC=C2C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indan-2-carboxylic acid
Punto de fusión 128.0°C to 132.0°C
Color Marrón o crema a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.19
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
compliance-icons
Nombre del producto
  • Indan-2-carboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.