Learn More
Indan-1-ol (1-indanol), Mikromol™
Código de producto. 30051440
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30051440 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30051440 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3667.070025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Indan-1-ol (1-indanol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Indanol
CAS 10-6-6351
Nombres de analitos o componentes 1-Indanol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C9 H10 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1H-Inden-1-ol, 2,3-dihydro-, 1-Indanol (6CI,7CI,8CI), 1-Indanol, (±)-, 2,3-Dihydro-1H-inden-1-ol, (RS)-1-Indanol, (±)-1-Indanol, (±)-2,3-Dihydro-1H-inden-1-ol, 1-Hydroxyhydrindene, 1-Hydroxyindan, NSC 31258, Indan-1-ol
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-4,9-10H,5-6H2
SMILES OC1CCc2ccccc12
Nombre IUPAC indan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 134.175
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 134,0732 g/mol