Learn More
Clorhidrato de indan-1-amina, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de indan-1-amina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Aminoindane Hydrochloride |
| CAS | 70146-15-5 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-Aminoindane Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C9 H11 N . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1H-Inden-1-amine, 2,3-dihydro-, hydrochloride (1:1), 1-Indanamine, hydrochloride (6CI,7CI), 1H-Inden-1-amine, 2,3-dihydro-, hydrochloride (9CI), 1-Aminoindan hydrochloride, 1-Aminoindane hydrochloride, NSC 186227, Indan-1-amine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11N.ClH/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9;/h1-4,9H,5-6,10H2;1H |
| SMILES | Cl.NC1CCc2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | 2,3-dihidro-1H-inden-1-amina;clorhidrato |
| Mostrar más |