Learn More
Indacaterol, TRC
Código de producto. 30138665
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138665 100 mg 100 miligramos
30008341 50 mg 50 miligramos
30004429 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138665 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI499745100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 312753-06-3
Fórmula molecular C24H28N2O3
Peso molecular (g/mol) 392.5
Sinónimo QAB149
Nombre IUPAC 5-[(1R )-2-[(5,6-dietilo-2,3-dihidro-1H-inden-2-il)amino]-1-hidroxietil]-8-hidroxi 2(1H )-quinolinona
SMILES O[C@H](C1=C(C=CC(N2)=O)C2=C(O)C=C1)CNC3CC4=CC(CC)=C(CC)C=C4C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indacaterol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H28N2O3/c1-3-14-9-16-11-18(12-17(16)10-15(14)4-2)25-13-22(28)19-5-7-21(27)24-20(19)6-8-23(29)26-24/h5-10,18,22,25,27-28H,3-4,11-13H2,1-2H3,(H,26,29)/t22-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.21
Porcentaje de pureza >95%