Learn More
Indacaterol, MedChemExpress
Código de producto. 16486436
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16486436 100 mg 100 miligramos
16421726 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16486436 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14299
MedChemExpress Indacaterol(Onbrez; Arcapta) is an ultra-long-acting β-adrenoceptor agonist.
Indacaterol(Onbrez
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indacaterol
CAS 312753-06-3
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H28N2O3
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (159.24 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC=C([C@@H](O)CNC2CC(C=C(CC)C(CC)=C3)=C3C2)C4=C1NC(C=C4)=O
Peso molecular (g/mol) 392.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.49
Porcentaje de pureza 96.17%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation