Learn More
Sal de ácido maleico indacaterol, TRC
Código de producto. 17938324
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17938324 25 mg 25 miligramos
17908124 5 mg 5 miligramos
17968594 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17938324 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI49975025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 753498-25-8
Fórmula molecular C24 H28 N2 O3 . C4 H4 O4
Peso molecular (g/mol) 508.56
Sinónimo 2(1H)-Quinolinone, 5-[(1R)-2-[(5,6-diethyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)amino]-1-hydroxyethyl]-8-hydroxy-, (2Z)-2-butenedioate (1:1), 2(1H)-Quinolinone, 5-[(1R)-2-[(5,6-diethyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)amino]-1-hydroxyethyl]-8-hydroxy-, (2Z)-2-butenedioate (1:1) (salt) (9CI), Arcapta, Indacaterol maleate, Onbrez, QAB 149AFA
Nombre IUPAC (Z)-pero-2-ácido enedioico; 5-[(1R)-2-[(5,6-dietil-2,3-dihidro-1H-inden-2-il)amino]-1-hidroxietil]-8-hidroxi-1H-quinolina-2-uno
SMILES CCc1cc2CC(Cc2cc1CC)NC[C@H](O)c3ccc(O)c4NC(=O)C=Cc34.OC(=O)\C=C/C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indacaterol Maleic Acid Salt
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H28N2O3.C4H4O4/c1-3-14-9-16-11-18(12-17(16)10-15(14)4-2)25-13-22(28)19-5-7-21(27)24-20(19)6-8-23(29)26-24;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-10,18,22,25,27-28H,3-4,11-13H2,1-2H3,(H,26,29);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t22-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 508.221