Learn More
Maleato de indacaterol, Mikromol
Descripción
Maleato de indacaterol, Mikromol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Indacaterol Maleic Acid Salt |
| CAS | 753498-25-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Indacaterol Maleic Acid Salt |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C24 H28 N2 O3 . C4 H4 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | 2(1H)-Quinolinone, 5-[(1R)-2-[(5,6-diethyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)amino]-1-hydroxyethyl]-8-hydroxy-, (2Z)-2-butenedioate (1:1), 2(1H)-Quinolinone, 5-[(1R)-2-[(5,6-diethyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)amino]-1-hydroxyethyl]-8-hydroxy-, (2Z)-2-butenedioate (1:1) (salt) (9CI), Arcapta, Indacaterol maleate, Onbrez, QAB 149AFA |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H28N2O3.C4H4O4/c1-3-14-9-16-11-18(12-17(16)10-15(14)4-2)25-13-22(28)19-5-7-21(27)24-20(19)6-8-23(29)26-24;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-10,18,22,25,27-28H,3-4,11-13H2,1-2H3,(H,26,29);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t22-;/m0./s1 |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| SMILES | CCc1cc2CC(Cc2cc1CC)NC[C@H](O)c3ccc(O)c4NC(=O)C=Cc34.OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| Mostrar más |