Learn More
Indacaterol maleate, MedChemExpress
Código de producto. 16496436
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16496436 100 mg 100 miligramos
16431726 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16496436 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14299A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
MedChemExpress Indacaterol (QAB149) maleate is an ultra-long-acting β-adrenoceptor agonist.
Indacaterol (QAB149) maleate is an ultra-long-acting β-adrenoceptor agonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indacaterol maleate
CAS 753498-25-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H32N2O7
Cantidad 100 mg
Sinónimo QAB149
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (196.63 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C1NC2=C(C([C@@H](O)CNC3CC4=C(C=C(CC)C(CC)=C4)C3)=CC=C2O)C=C1.O=C(O)/C=C\C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 508.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 508.56
Porcentaje de pureza 96.59%
Grado Research
Forma física Solid