Learn More
Incyclinide, MedChemExpress
Código de producto. 16461947
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16461947 50 mg 50 miligramos
16461369 1 mg 1 miligramo
16438467 5 mg 5 miligramos
16435798 10 mg 10 miligramos
4 options
Código de producto. 16461947
Marca: Medchem Express HY13648
MedChemExpress Incyclinide (CMT-3, COL-3) is a matrix metalloproteinase (MMP) inhibitor, thereby inducing extracellular matrix degradation, and inhibiting angiogenesis, tumor growth and invasion, and metastasis.
Incyclinide (CMT-3, COL-3) is a matrix metalloproteinase (MMP) inhibitor, thereby inducing extracellular matrix degradation, and inhibiting angiogenesis, tumor growth and invasion, and metastasis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Incyclinide
CAS 15866-90-7
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H17NO7
Cantidad 50 mg
Sinónimo CMT-3 COL-3
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (269.29 mM)
SMILES O=C(C(C1=O)=C(O)C[C@]2([H])C[C@]3([H])CC4=C(C(C3=C(O)[C@@]21O)=O)C(O)=CC=C4)N
Peso molecular (g/mol) 371.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.34
Porcentaje de pureza 97.06%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease