Learn More
Edmund Buhler Campana extractora con incubación TH 30
Descripción
- La cubierta de incubador TH 30 tiene un rango de temperatura desde + 5 °C por encima de la temperatura ambiente a + 50 °C
- Se puede combinar con todos los agitadores universales SM 30 o usarse como unidad independiente
- Altura suficiente para matraces Erlenmeyer de 2000 ml
- La cubierta de incubador está equipada con luz estándar y luz UV
Información de órdenes
El agitador se vende por separado
Especificaciones
Especificaciones
| Requisitos eléctricos | 230 V, 50/60 Hz |
| Incluye | Luz estándar, luz UV |