Learn More
Scientific Industries Incubator-Genie
Código de producto. 16627662 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
Enchufe del Reino Unido
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón Tamaño de la unidad
16627662 Enchufe del Reino Unido cada uno
1 options
Código de producto. 16627662 Proveedor Scientific Industries N.º de proveedor 83041353
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4404.75€
    4158.83€ / paquete de 1
    Ahorro 245.92€
    5% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Caliente, rote, balancee y agite, todo en una unidad compacta de sobremesa.
  • Incubadora rotatoria/agitadora de sobremesa con control de temperatura preciso y uniformidad
  • Control preciso de la temperatura y uniformidad - Intervalo de 28 ºC a 75 ºC.
  • El aire de la cámara vuelve a circular suave y continuamente, lo que garantiza constancia y uniformidad de la temperatura
  • La plataforma magnética de acero inoxidable se puede ajustar fácilmente para balanceo o rotación de casi cualquier recipiente
  • Ideal para hibridación
  • La ventana a prueba de roturas permite inspeccionar las muestras sin alterar el entorno de la cámara
  • Se encuentra disponible una variedad de accesorios para proporcionar la máxima versatilidad a la aplicación
  • El accesorio orbital horizontal opcional es ideal para Western Blot y para mantener células o soluciones en suspensión
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad portante (métrico) 4,5 kg
Intervalo de velocidad De 3 a 35 rpm, 6 a 70 ciclos/minuto
Tensión 230 V
Intervalo de temperatura (métrico) De 28 °C a 75 °C
Vataje 345 W
Amperaje 1,5 A
Rotación Centrado en el eje
Admite 24 L
Tipo de producto Incubador giratorio/agitador de sobremesa
Capacidad portante (imperial) 10 lb
Certificaciones/conformidad CE
Tipo de tapón Enchufe del Reino Unido
Intervalo de temperatura (imperial) 82°F a 167°F
Exactitud de temperatura 1,0 °C
Frecuencia 50 Hz
Material Plataforma de acero inoxidable
Fondo (imperial) 15,75 in
Fondo interior (imperial) 10 in
Fondo (métrico) 400 mm
Fondo interior (métrico) 254 mm
Dimensiones de la plataforma (L x An) 200 x 340 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 400 x 560 x 368 mm
Altura (imperial) 14,5 in
Altura (métrico) 368 mm
Altura (métrico) interior 260 mm
Longitud (imperial) interior 14,25 in
Longitud de la plataforma (imperial) 14 in
Longitud (métrico) interior 362 mm
Longitud de la plataforma (métrico) 340 mm
Anchura (imperial) 15,75 in
Anchura de la plataforma (imperial) 8 in
Anchura (métrico) 400 mm
Anchura (métrico) interior 254 mm
Anchura de la plataforma (métrico) 200 mm
Peso con embalaje (imperial) 57 lb
Peso con embalaje (métrico) 26 kg
Peso (imperial) 43 lb
Peso (métrico) 19,5 kg
Pantalla Pantalla digital de temperatura y velocidad
Para utilizar con (aplicación) El incubador es ideal para aplicaciones tales como Gel & Tinción Blot, Cultivo Celular/Bacteriano, así como para cualquier aplicación que requiera mezclar, lavar, agitar y controlar la temperatura de una muestra.
Para utilizar con (equipo) Plataforma magnética de acero inoxidable
Incluye Se suministra con plataforma magnética; una placa de sujeción para cada uno de los tubos de 10-13 mm, 15-17 mm y 28-30 mm; cuatro tiras de montaje para bolsas; bandeja antideslizante; rejilla apilable.
Estilo de plataforma Plataforma magnética de acero inoxidable
Modelo Agitador/rotador de sobremesa con incubación
Garantía y oferta de servicio 2 años de piezas y mano de obra