Learn More
Scientific Industries Incubator-Genie, enchufe UE
Código de producto. 10125764 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de velocidad:
De 3 a 35 rpm (rotación), de 6 a 70 ciclos/min (Balanceo)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de velocidad Tamaño de la unidad
10125764 De 3 a 35 rpm (rotación), de 6 a 70 ciclos/min (Balanceo) cada uno
1 options
Código de producto. 10125764 Proveedor Scientific Industries N.º de proveedor 83041354
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5029.44€
    4158.83€ / paquete de 1
    Ahorro 870.61€
    17% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-11-2026
El Incubator-Genie es un incubador de agitación multifuncional y un horno de hibridación.Incorpora una plataforma magnética giratoria y basculante y accesorios.
  • Caliente, rote, balancee y agite, todo en una unidad compacta de sobremesa
  • La plataforma magnética de acero inoxidable se ajusta fácilmente para el balanceo o rotación de casi cualquier recipiente
  • Control preciso de la temperatura y uniformidad de 28 a 75°°C
  • El aire de la cámara vuelve a circular suave y continuamente, lo que garantiza constancia y uniformidad de la temperatura
  • Ideal para hibridación
  • La ventana a prueba de roturas permite inspeccionar las muestras sin alterar el entorno de la cámara
  • Hay disponible una variedad de accesorios para proporcionar la máxima versatilidad a la aplicación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad portante (métrico) 4,5 kg
Intervalo de velocidad De 3 a 35 rpm (rotación), de 6 a 70 ciclos/min (Balanceo)
Tensión 230 V
Intervalo de temperatura (métrico) De 28 °C a 75 °C
Amperaje 2,5 A
Admite 24 L
Tipo de producto Agitador con incubación
Capacidad portante (imperial) 10 lb
Certificaciones/conformidad CE
Tipo de tapón Enchufe de la UE
Intervalo de temperatura (imperial) 82°F a 167°F
Frecuencia 50 Hz
Material Plataforma de acero inoxidable
Fondo interior (imperial) 10 in
Fondo interior (métrico) 25,4 cm
Dimensiones de la plataforma (L x An) 20,0 x 34,0 cm (8 x 14 in)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 40 x 56 x 37 cm (15,75 x 22 x 14,5 in)
Altura (métrico) interior 26 cm
Longitud (imperial) interior 10 in
Longitud (métrico) interior 25,4 cm
Anchura (métrico) interior 36,2 cm
Peso con embalaje (imperial) 57 lb
Peso con embalaje (métrico) 25,85 kg
Peso (imperial) 43 lb
Peso (métrico) 19,5 kg
Exactitud Más de 1,0 °C
Modelo Incubador-Genie, 230V EU
Pantalla Teclado digital
Para utilizar con (aplicación) Tinción de geles y blots, cultivo celular o bacteriano, así como cualquier aplicación que requiera mezclar, lavar, agitar y controlar la temperatura de una muestra
Rango de humedad 0,95
Incluye 3 placas de sujeción (1 para tubos de 10 a 13 mm de diámetro exterior, 1 para tubos de 15 a 17 mm de diámetro exterior, 1 para tubos de 28 a 30 mm de diámetro exterior), 4 tiras de montaje de bolsas, 1 bandeja antideslizante, 1 estante
Estilo de plataforma Plataforma magnética
Garantía y oferta de servicio 2 años de garantía