Learn More
Lovibond™ Incubadora estándar Tintometer™ TC 135 S, 135 l
Código de producto. 15322972
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
220/240 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión Tamaño de la unidad
15322972 220/240 V cada uno
1 options
Código de producto. 15322972 Proveedor Lovibond™ N.º de proveedor 2438200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2410.00€
    2203.20€ / paquete de 1
    Ahorro 206.80€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Escala de temperatura: De 2 °C a 40 °C
  • Diseñado para incubación a partir de 2° hasta 40 °C
  • Las cómodas tomas de corriente internas permiten utilizar unidades de agitación u otro equipo eléctrico sin abrir la puerta ni poner en peligro la temperatura
  • La unidad de control de temperatura digital es ajustable a 0,1 °C
  • Capacidad para 2 Lovibond Sistemas Oxidirect BOD que permiten la extracción in situ de botellas o hasta 3 botellas de BOD
  • Dispone de una pantalla retroiluminada para facilitar su uso
  • Diseño: Gabinete completamente aislado con unidad de control de temperatura universal
  • Operación: Teclado a prueba de salpicaduras, 2 botones con respuesta táctil
  • Potente refrigeración y calefacción integradas
  • Tiene una capacidad de 135 l y está equipada con una puerta de aislamiento estándar
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE
Tipo de controlador De 2 a 40 °C, pasos de 0,1 °C
Capacidad (métrico) 135 L
Intervalo de temperatura (métrico) De 2 °C a 40 °C
Pantalla LED
N.º de rejillas 3, 1 rejilla inferior
Resolución de 0,1 °C
Dimensiones interiores (F x An x Al) 441 x 513 x 702 mm
Anchura (métrico) 600 mm
Altura (métrico) interior 702 mm
Fondo interior (métrico) 600 mm
Peso (métrico) 39 kg
Requisitos eléctricos 220/240 V, 50 Hz
Tensión 220/240 V
Frecuencia 50 Hz