Learn More
PEPperCHIP™ Bandeja de incubación 3/1
Descripción
- Consumo mínimo de las muestras
- Incubación con agitación activada
- Totalmente reutilizable
- Componentes: Placa base de PVC-C, placa de pocillos de bandeja de PVC-C con tornillos, sello de silicona y tapa acrílica
- Tamaño de bandeja: 12,8 x 8,55 cm
- Tamaño de pocillo: 1, 70 x 20 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Número de arrays | 3 micromatrices para un máximo de 3 muestras |
| Formato | 3 ranuras disponibles para 3 micromatrices de péptido PEPperCHIP™ en formato de copia de 1 matriz |
| Color | Negro |
| Contenido y almacenamiento | Temperatura ambiente |
| Para utilizar con (aplicación) | Estudios de validación de anticuerpos, mapeo de epítopos, detección en suero, detección de biomarcadores o interacción proteína-péptido. |
| Para utilizar con (equipo) | Micromatrices de péptido PEPperCHIP™ |
| Incluye | Placa base, placa de pocillos de formato específico de portaobjetos y junta, tornillos y cubierta de tapa |
| N.º de muestras | 3 |