Learn More
OHAUS™ Agitador de incubación
Código de producto. p-7221205 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de velocidad:
De 15 a 500 rpm
De 500 a 2500 rpm
De 600 rpm a 2500 rpm
Capacidad portante (métrico):
16 kg a 75 rpm, 2,3 kg a 500 rpm
22,7 kg a 125 rpm, 4,53 kg a 500 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de velocidad Capacidad portante (métrico) unitSize
17258380 De 600 rpm a 2500 rpm 16 kg a 75 rpm, 2,3 kg a 500 rpm cada uno
17268380 De 15 a 500 rpm 22,7 kg a 125 rpm, 4,53 kg a 500 rpm cada uno
17278380 De 500 a 2500 rpm 22,7 kg a 125 rpm, 4,53 kg a 500 rpm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17258380 Proveedor OHAUS™ N.º de proveedor 30573770
Ahorre espacio de estufa microbiológica con agitadores de refrigeración de incubación e incubación de sobremesa
  • El exclusivo sistema de ventilación forzada Opti-Flow utiliza inducción doble o un solo ventilador grande
  • El aire se desvía alrededor& No directamente sobre las muestras, creando un flujo circular de aire que garantiza la uniformidad
  • Para obtener resultados repetibles, el exclusivo Accu-Drive El sistema de agitación garantiza la precisión de la velocidad.
  • El mando excéntrico triple proporciona un movimiento de agitación uniforme en todo el intervalo de velocidad
  • Las cámaras para las unidades ISHD23HDG e ISHD23CDG son lo suficientemente grandes para sujetar matraces Erlenmeyer de 2 x 6 l con abrazaderas y plataforma opcionales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad portante (métrico) 16 kg a 75 rpm, 2,3 kg a 500 rpm
Intervalo de velocidad De 600 rpm a 2500 rpm
Tensión 230 V
Intervalo de temperatura (métrico) De 4 °C a 40 °C
Vataje 450 W
Capacidad portante (imperial) 22,7 kg (35 lb.) a 75 rpm, 4,5 kg (5 lb.) a 500 rpm
Certificaciones/conformidad cULus
Frecuencia 50/60 Hz
Material Aluminio, Cycoloy
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 648 x 356 x 406 mm
Altura (imperial) 16 in
Longitud (imperial) 25,5 in
Anchura (imperial) 14 in
Peso con embalaje (métrico) 37,7 kg
Peso (imperial) 79,11 lb
Peso (métrico) 35,9 kg
Modelo ISHD16HDG
Pantalla Indicadores LED independientes de temperatura, velocidad y hora
Para utilizar con (aplicación) Cultivos celulares, estudios de solubilidad, suspensiones bacterianas, procedimientos de extracción
Rango de humedad Del 20 al 80 %, sin condensación
Intervalo del temporizador De 1 s a 160 h