Learn More
Fisherbrand™ Agitadores de miniplataforma con incubación
Código de producto. 15554070 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Certificaciones/conformidad:
CE
Requisitos eléctricos:
230 V, 2,5 A, 450 W
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Certificaciones/conformidad Requisitos eléctricos unitSize
15554070 CE 230 V, 2,5 A, 450 W cada uno
1 options
Código de producto. 15554070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2095.00€
    1780.00€ / paquete de 1
    Ahorro 315.00€
    15% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Requires
Elija entre abrazaderas para matraces, gradillas para tubos, abrazaderas para microplacas o una alfombrilla adhesiva
Diseñados para calentar y agitar una gran variedad de muestras
  • Control por microprocesador: el control por microprocesador de velocidad variable garantiza una agitación uniforme. El microprocesador mostrará el último valor prefijado y se reiniciará si se interrumpe el suministro eléctrico.
  • Controlador de temperatura por PID: mantiene un control preciso de la temperatura ambiente de + 5 °C a 65 °C. Los controles son fáciles de usar y permiten a los usuarios ajustar la temperatura con incrementos de 1 °C.
  • Unidad triple excéntrica: los cojinetes de bolas con lubricación permanente y el motor de CC sin escobillas ni mantenimiento proporcionan un servicio fiable y un funcionamiento continuo.
  • Pantalla LED: los controles del panel táctil con pantallas LED independientes y fáciles de leer para la temperatura, la velocidad y el tiempo permiten al operador ver todos los ajustes a la vez. Ofrece resultados precisos y repetibles cada vez, y es visible de una mesa de laboratorio a otra. El temporizador mostrará el tiempo transcurrido o, si se programa a un límite definido por el usuario, apagará la unidad cuando el tiempo llegue a cero. La pantalla mostrará la última configuración utilizada, incluso tras apagar la unidad.
  • Modo de calibración de temperatura: permite al usuario calibrar la unidad a un dispositivo de temperatura externo
  • Aplicaciones: cultivos celulares, suspensiones bacterianas e hibridaciones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Órbita 3 mm (0,12 in)
Capacidad portante (métrico) 3,6 kg
Intervalo de velocidad De 150 a 1200 rpm
Requisitos eléctricos 230 V, 2,5 A, 450 W
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente +5° hasta 65 °C
Capacidad portante (imperial) 8 lb
Certificaciones/conformidad CE
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 415 x 293 x 315 mm (16,3 x 11,5 x 12,4 in)
Pantalla LED
Para utilizar con (aplicación) Cultivos celulares, suspensiones bacterianas e hibridaciones
Rango de humedad 0.8
Incluye Plataforma de aluminio
Intervalo del temporizador De 1 s a 9999 min