Learn More
Gasa Inconel™ 600, malla 200 tejida a partir de alambre de 0,05 mm de diámetro, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Inconel™ 600 gauze |
| Nombre de nota | 200 mesh woven from 0.05mm (0.002 in.) dia. wire |
| Cantidad | 75 x 75 mm |
| Tamaño de malla | 200 Mesh |
| Formulario | Tela de alambre |
| Número MDL | MFCD01741927 |