Learn More
INCB054329, MedChemExpress
Código de producto. 16494638
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494638 10 mg 10 miligramos
16485476 100 mg 100 miligramos
16467357 5 mg 5 miligramos
16463176 25 mg 25 miligramos
16420937 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16494638 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112504
MedChemExpress INCB054329 is a potent BET inhibitor.
INCB054329 is a potent BET inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material INCB054329
CAS 1628607-64-6
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H16N4O3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (287.06 mM)
SMILES O=C1NC2=C3N1[C@@H](C4=NC=CC=C4)COC3=C(C5=C(C)ON=C5C)C=C2
Peso molecular (g/mol) 348.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.36
Porcentaje de pureza 98.19%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death