Learn More
INCB 3284, MedChemExpress
Descripción
INCB 3284 is a potent, selective and orally bioavailable human CCR2 antagonist, inhibiting monocyte chemoattractant protein-1 binding to hCCR2, with an IC50 of 3.7 nM. INCB 3284 can be used in the research of acute liver failure.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | INCB 3284 |
| CAS | 887401-92-5 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C26H31F3N4O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 83.3 mg/mL (160.03 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| SMILES | O=C(NCC(N[C@H]1CN([C@H]2CC[C@@](C3=CC=C(OC)N=C3)(O)CC2)CC1)=O)C4=CC=CC(C(F)(F)F)=C4 |
| Peso molecular (g/mol) | 520.54 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 520.54 |
| Mostrar más |