Learn More
INCB-057643, MedChemExpress
Código de producto. 16464468
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16464468 10 mg 10 miligramos
16445346 100 mg 100 miligramos
16407197 5 mg 5 miligramos
16400787 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16464468 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY111485
MedChemExpress INCB-057643 is a novel, orally bioavailable BET inhibitor.
INCB-057643 is a novel, orally bioavailable BET inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material INCB-057643
CAS 1820889-23-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H21N3O5S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (150.44 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(C)(C)OC2=C(C3=CN(C)C(C4=C3C=CN4)=O)C=C(S(=O)(C)=O)C=C2N1C
Peso molecular (g/mol) 415.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 415.46
Porcentaje de pureza 98.21%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death