Learn More
Incandronate, TRC
Código de producto. 30137036
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137036 50 mg 50 miligramos
30133959 100 mg 100 miligramos
30010757 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137036 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI49970050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124351-85-5
Fórmula molecular C8H19NO6P2
Peso molecular (g/mol) 287.19
Sinónimo P,P'-[(Cycloheptylamino)methylene]bisphosphonic Acid, [(Cycloheptylamino)methylene]bisphosphonic Acid, Cimadronate, Cimadronic Acid, Icandronate, Incadronic Acid, [(Cycloheptylamino)methylene]bis(phosphonic acid), [(Cycloheptylamino)methylene]diphosphonic Acid
Nombre IUPAC [(cicloheptilamino)-fosfonometil]fosfónico
SMILES OP(=O)(O)C(NC1CCCCCC1)P(=O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Incandronate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H19NO6P2/c10-16(11,12)8(17(13,14)15)9-7-5-3-1-2-4-6-7/h7-9H,1-6H2,(H2,10,11,12)(H2,13,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.0688