Learn More
IKA Incubadora digital, de enfriamiento y agitación INC 125 FCS
Código de producto. 31910345 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
SP20
SP25
Tipo de tapón:
UE
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Tipo de tapón Tamaño de la unidad
31910345 SP20 UE cada uno
31910303 SP25 UE cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 31910345 Proveedor IKA N.º de proveedor 0020135425
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-02-2027
Impresiona por su control preciso de temperatura, lo que la hace ideal para aplicaciones microbiológicas en el rango de 5 a 80 °C.
  • La incubadora de refrigeración con función de agitación INC 125 FCS digital ofrece un control preciso de la temperatura, lo que la hace ideal para aplicaciones microbiológicas en el rango de temperaturas de 5 a 80 °C.
  • Primera incubadora de enfriamiento y agitación que cuenta con una plataforma extractora patentada y extraíble sin herramientas para un funcionamiento flexible y fácil manejo.
  • Sin la plataforma agitadora, el aparato puede utilizarse como una incubadora de refrigeración convencional para mayor versatilidad de aplicación.
  • La alta estabilidad a la temperatura y el movimiento uniforme de agitación mejoran la transferencia de oxígeno a las muestras, haciendo que la unidad sea ideal para el cultivo celular y procesos microbiológicos.
  • La potente tecnología de refrigeración por compresor utiliza refrigerante natural R290 para mejorar la eficiencia energética y un funcionamiento respetuoso con el medio ambiente.
  • El gran volumen interno de la cámara de 125 litros proporciona la mayor capacidad de su clase y permite el uso simultáneo de hasta seis estanterías.
  • La plataforma patentada de agitadores removibles soporta velocidades de agitación de 10 a 300 rpm para una amplia gama de aplicaciones en laboratorio.
  • La plataforma vibradora puede sacarse hasta la mitad y subir hasta la línea indicadora para una carga cómoda, segura y a prueba de inclinación.
  • La rejilla roscada en la plataforma vibradora permite montar clips de fijación o alfombrillas adhesivas STICKMAX para diferentes tipos y tamaños de recipientes.
  • La detención automática de la función de vibración al abrir la puerta mejora la seguridad operativa y la protección de la muestra.
  • Las funciones de agitación y control de temperatura pueden operarse de forma independiente para mayor flexibilidad durante los procesos de laboratorio.
  • El modo de descontaminación integrado a 100 °C ayuda a prevenir la contaminación cruzada y favorece condiciones higiénicas de laboratorio.
  • Interior fácil de limpiar, con esquinas redondeadas y superficies planas de acero inoxidable AISI 304 resistentes a la corrosión, garantiza un funcionamiento higiénico y un mantenimiento sencillo.
  • La función de descongelación con el drenaje continuo de agua a través de la abertura del desagüe mejora la comodidad y la fiabilidad operativa.
  • Un amplio rango de temperaturas, de 5 °C a 80 °C, permite diversas aplicaciones microbiológicas y de laboratorio.
  • Una excelente estabilidad de temperatura y uniformidad de ±0,3 K aseguran condiciones experimentales reproducibles y fiables.
  • La circulación interna de aire ajustable mediante una velocidad electrónica del ventilador del 40 al 100% permite una distribución optimizada de la temperatura.
  • Un aislamiento de cámara excepcional proporciona una gestión superior de la temperatura y una eficiencia energética optimizada.
  • La puerta con gran ventana de observación y iluminación interior integrada permite la observación de muestras sin pérdida de temperatura.
  • Una gran pantalla LCD fácil de usar garantiza una legibilidad clara y un funcionamiento intuitivo.
  • El contador, temporizador, temporizador controlado por temperatura y los modos de funcionamiento A, B y C proporcionan condiciones experimentales reproducibles y un control flexible del proceso.
  • Se pueden apilar hasta dos IKA incubadoras de forma segura, y una incubadora INC 125 F puede colocarse sobre la INC 125 FCS usando el kit de apilamiento IO S 2.10.
  • Los accesorios opcionales incluyen una cerradura para la puerta y varias estanterías para una personalización adicional.
  • La bisagra de la puerta está situada a la derecha y puede cambiarse bajo demanda para mayor flexibilidad de instalación.
  • Los servicios de Instalación y Cualificación Operativa (IQ/OQ) están disponibles bajo solicitud.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Órbita 20 mm
Ángulo de rotación 0°
Capacidad portante (métrico) 7.5 kg
Exactitud del control de velocidad ±5 rpm
Intervalo de velocidad De 10 a 300 rpm
Tensión 240 V
Intervalo de temperatura (métrico) 5°C a 80°C
Vataje 1000 W
Tipo de producto Incubadora de agitación refrigerada y calentada
Certificaciones/conformidad CE
Tipo de tapón UE
Exactitud de temperatura ±0,3 K
Uniformidad de temperatura ±0,3 K
Dimensiones interiores (F x An x Al) 415 x 550 x 550 mm
Dimensiones de la plataforma (L x An) 480 x 340 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 635 x 700 x 1000 mm
Peso (métrico) 95 kg
Modelo SP20
Pantalla LCD
Incluye Plataforma vibradora IO SP 20, IO T 1.00, material de protección contra inclinación / ensamblaje, USB cable C-A, certificado de calibración a 37 °C y 5 °C, adaptador de manguera (para mangueras de diámetro 9-11 mm)
Interfaz USB-C
Refrigerado Sí
Características ecológicas R290