Learn More
Inavolisib, MedChemExpress
Descripción
GDC-0077 (RG6114) is a potent, orally available, and selective PI3Kα inhibitor (IC50=0.038 nM). GDC-0077 (RG6114) exerts its activity by binding to the ATP binding site of PI3K, thereby inhibiting the phosphorylation of PIP2 to PIP3. GDC-0077 (RG6114) is more selective for mutant versus wild-type PI3Kα.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Inavolisib |
| CAS | 2060571-02-8 |
| Color | Tan |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C18H19F2N5O4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | GDC-0077 RG6114 |
| Información de solubilidad | DMSO : 110 mg/mL (270.02 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C[C@@H](C(N)=O)NC1=CC=C(C2=NC(N3[C@H](C(F)F)COC3=O)=CN2CCO4)C4=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 407.37 |
| Mostrar más |