Learn More
Inauhzin, MedChemExpress
Código de producto. 16496878
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496878 10 mg 10 miligramos
16479417 5 mg 5 miligramos
16476966 100 mg 100 miligramos
16402947 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16496878 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15869
MedChemExpress Inauhzin is a dual SirT1/IMPDH2 inhibitor, and acts as an activator p53, used in the research of cancer.
Inauhzin is a dual SirT1/IMPDH2 inhibitor, and acts as an activator p53, used in the research of cancer.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Inauhzin
Forma física Solid
CAS 309271-94-1
Color Yellow
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H19N5OS2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo INZ
Información de solubilidad DMSO : 21 mg/mL (44.72 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES CCC(SC1=NN=C2C(NC3=C2C=CC=C3)=N1)C(N4C5=C(C=CC=C5)SC6=CC=CC=C46)=O
Peso molecular (g/mol) 469.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 469.58
Porcentaje de pureza 98.05%