Learn More
Inarigivir, MedChemExpress
Código de producto. 16426397
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16426397 5 mg 5 miligramos
16490047 50 mg 50 miligramos
16453658 10 mg 10 miligramos
16404746 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16426397 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101954
MedChemExpress Inarigivir (ORI-9020) is a dinucleotide antiviral drug that can significantly reduce liver HBV DNA in transgenic mice expressing hepatitis B virus. Inarigivir (ORI-9020) act as a RIG-I agonist to activate cellular innate immune responses.
Inarigivir (ORI-9020) is a dinucleotide antiviral drug that can significantly reduce liver HBV DNA in transgenic mice expressing hepatitis B virus. Inarigivir (ORI-9020) act as a RIG-I agonist to activate cellular innate immune responses.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Inarigivir
Forma física Solid
CAS 475650-36-3
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H26N7O10PS
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo ORI-9020 SB-9000
Información de solubilidad DMSO : 200 mg/mL (340.43 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=C(N=CN2[C@@H]3O[C@H](COP(O[C@H]4[C@@H](OC)[C@H](N5C=CC(NC5=O)=O)O[C@@H]4CO)(S)=O)[C@@H](O)C3)C2=NC=N1
Peso molecular (g/mol) 587.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 587.5
Porcentaje de pureza 98.82%