Learn More
Estándar de control FT-IR de lubricantes en servicio
Código de producto. 30310872
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30310872 100 mL
30310128 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30310872 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGFTIR100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Solvent or Matrix Petróleo de hidrocarburos
Industry Type CC Industrial
Cantidad 100 mL