Learn More
IN-Q6S09 (> 90%), CTR
Código de producto. 30397661
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30397661 2.5 mg 2.50 miligramo
30393103 5 mg 5 miligramos
30395656 0.5 mg 0.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30397661 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI4996152.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 1,6,10-trimethyl-5-oxoindazolo[2,3-a]quinazoline-3,8-dicarbonitrile
Nombres de analitos o componentes 1,6,10-trimethyl-5-oxoindazolo[2,3-a]quinazoline-3,8-dicarbonitrile
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H13 N5 O
Sinónimo IN-Q6S09
Fórmula InChI InChI=1S/C19H13N5O/c1-10-4-12(8-20)6-14-16(10)22-24-17-11(2)5-13(9-21)7-15(17)19(25)23(3)18(14)24/h4-7H,1-3H3
Tipo de solución Neat
SMILES CN1C(=O)c2cc(cc(C)c2n3nc4c(C)cc(cc4c13)C#N)C#N
Nombre IUPAC 1,6,10-trimetil-5-oxoindazol[2,3-a]quinazolina-3,8-dicarbonitrilo
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 327.339
Cantidad 2.5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.112
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.