Learn More
IN-KG 433, TRC
Código de producto. 30402181
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30402181 250 mg
30391275 100 mg
30396771 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30402181 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI627995250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 177905-09-8
Fórmula molecular C21 H17 Cl F3 N3 O7
Peso molecular (g/mol) 515.82
Sinónimo 1H-Indene-2-carboxylic acid, 5-chloro-2,3-dihydro-2-hydroxy-1-[2-[[(methoxycarbonyl)[4-(trifluoromethoxy)phenyl]amino]carbonyl]hydrazinylidene]-, methyl ester, 1H-Indene-2-carboxylic acid, 5-chloro-2,3-dihydro-2-hydroxy-1-[[[(methoxycarbonyl)[4-(trifluoromethoxy)phenyl]amino]carbonyl]hydrazono]-, methyl ester (9CI), IN-KG 433
Nombre IUPAC metilo (3Z)-6-cloro-2-hidroxi-3-[[metoxicarbonil-[4-(trifluorometoxi)fenil]carbamoil]hidrazilideno]-1H-indeno-2-carboxilato
SMILES COC(=O)N(C(=O)N\N=C/1\c2ccc(Cl)cc2CC1(O)C(=O)OC)c3ccc(OC(F)(F)F)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indoxacarb metabolite 2 IN-KG 433
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H17ClF3N3O7/c1-33-17(29)20(32)10-11-9-12(22)3-8-15(11)16(20)26-27-18(30)28(19(31)34-2)13-4-6-14(7-5-13)35-21(23,24)25/h3-9,32H,10H2,1-2H3,(H,27,30)/b26-16-
Formula Weight (peso de la fórmula) 515.0707