Learn More
IMR-1A, MedChemExpress
Descripción
IMR-1A, a acid metabolite of IMR-1, is a Notch inhibitor with an IC50 of 0.5 μM. IMR-1A has a 50-fold increase in potency with respect to IMR-1. IMR-1 can metabolize in vivo to IMR-1A.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | IMR-1A |
| CAS | 331862-41-0 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C13H11NO5S2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 2 mg/mL (6.15 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (3.07 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| SMILES | O=C(O)COC1=CC=C(/C=C(SC(N2)=S)\C2=O)C=C1OC |
| Peso molecular (g/mol) | 325.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 325.36 |
| Mostrar más |