Learn More
IMR-1, MedChemExpress
Descripción
IMR-1 is a novel class of Notch inhibitor targeting the transcriptional activation with an IC50 of 26 μM. IMR-1 prevents the recruitment of Mastermind-like 1 (Maml1) to the Notch Ternary Complex (NTC) on chromatin, inhibits Notch target gene transcription and dramatically inhibits tumor growth.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | IMR-1 |
| CAS | 310456-65-6 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C15H15NO5S2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (282.96 mM) |
| SMILES | O=C(OCC)COC1=CC=C(/C=C(SC(N2)=S)\C2=O)C=C1OC |
| Peso molecular (g/mol) | 353.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 353.41 |
| Mostrar más |