Learn More
Impurity F of Calcipotriol, MedChemExpress
Descripción
Impurity F of Calcipotriol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Impurity F of Calcipotriol |
| CAS | 112875-61-3 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C39H68O3Si2 |
| Cantidad | 1 mg |
| SMILES | C[C@]1(CCC/2)[C@@](C2=C\C=C3C[C@@H](O[Si](C)(C)C(C)(C)C)C[C@H](O[Si](C)(C)C(C)(C)C)C\3=C)([H])CC[C@]1([H])[C@H](C)/C=C/[C@H](C4CC4)O |
| Peso molecular (g/mol) | 641.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 641.13 |
| Porcentaje de pureza | 95.28% |
| Mostrar más |