Learn More
Impurity C of Alfacalcidol, MedChemExpress
Código de producto. 16441339
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
16441339 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 16441339 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13294
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Impurity of Alfacalcidol. Alfacalcidol (1-hydroxycholecalciferol; Alpha D3; 1.alpha.-Hydroxyvitamin D3) is a non-selective VDR activator medication.
Impurity of Alfacalcidol. Alfacalcidol (1-hydroxycholecalciferol
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Impurity C of Alfacalcidol
Forma física Solid
CAS 82266-85-1
Color Blanco
Cantidad 1 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C35H49N3O4
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Información de solubilidad DMSO : 6.67 mg/mL (11.58 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O[C@@H]1CC(C2C=C3[C@@](CC[C@@H]4[C@@H](CCCC(C)C)C)([H])[C@]4(C)CCC3N(C(N5C6=CC=CC=C6)=O)N2C5=O)=C(C)[C@@H](O)C1
Peso molecular (g/mol) 575.78
Formula Weight (peso de la fórmula) 575.78
Porcentaje de pureza 99.81%