Learn More
Importazole, MedChemExpress
Código de producto. 16493258
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16493258 10 mg 10 miligramos
16449806 50 mg 50 miligramos
16442696 25 mg 25 miligramos
16434526 100 mg 100 miligramos
16425987 5 mg 5 miligramos
16420926 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16493258 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101091
MedChemExpress Importazole is a small molecule inhibitor of the nuclear transport receptor importin-β.
Importazole is a small molecule inhibitor of the nuclear transport receptor importin-β.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Importazole
Forma física Solid
CAS 662163-81-7
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H22N4
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : ≥ 33 mg/mL (103.64 mM)
SMILES CC(NC1=C2C=CC=CC2=NC(N3CCCC3)=N1)C4=CC=CC=C4
Peso molecular (g/mol) 318.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.42
Porcentaje de pureza 99.69%