Learn More
Thermo Scientific™ Tinción de proteínas Imperial™
Código de producto. 10006123 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
3 x 1 l
Tamaño de la unidad:
1 litro
paquete de 3
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10006123 1 L 1 litro
10698074 3 x 1 l paquete de 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10006123 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 24615
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Detecte proteínas en el rango bajo de nanogramos con esta tinción colorimétrica en gel lista para su uso, formulada para proporcionar una tinción SDS-PAGE rápida y sensible.
La tinción de proteínas Thermo Scientific™ Imperial es una tinción colorimétrica única y lista para su uso formulada con tinte Coomassie R-250 que ofrece un rendimiento de tinción total de proteínas rápido y sensible para la detección hasta el nivel bajo de nanogramos de proteínas en geles de electroforesis de poliacrilamida.
La tinción de proteínas Imperial es un reactivo de tinte de Coomassie para la detección de bandas de proteínas en la electroforesis en gel de poliacrilamida de dodecilsulfato sódico (SDS-PAGE) y geles 2D. La tinción es una formulación única de R-250 azul brillante de Coomassie que ofrece mejoras sustanciales en el rendimiento de tinción de proteínas en comparación con otras tinciones caseras o comerciales. La tinción genera bandas de proteínas de color intenso que resultan fáciles de fotografiar y documentar con sistemas de captura de imágenes de gel. Este reactivo es una de las tinciones colorimétricas más sensibles y detecta con facilidad de 3 a 6 nanogramos de proteína por banda. El protocolo de tinción de proteínas Imperial utiliza sencillos pasos de lavado con agua en lugar de fijadores y decolorantes de metanol y ácido acético, lo que supone un ahorro de valioso tiempo de preparación y una reducción de los costes de reactivos.
Características destacadas:
  • Sensible: detecta menos de 3 ng de proteína por banda con el protocolo mejorado (3 horas)
  • Rápida: el reactivo listo para su uso detecta menos de 6 ng de proteína por banda en tan solo 20 minutos
  • Sólida: técnica de tinción de proteínas muy uniforme y reproducible
  • Alto contraste: las bandas de morado intenso son más fáciles de fotografiar o escanear que las tinciones típicas de azul de Coomassie
  • Versátil: compatible con la secuenciación de proteínas y el análisis de espectrometría de masas posteriores
  • Cómoda: solo lavados con agua; sin necesidad de usar soluciones de fijadores de ácido ni decolorantes de metanol
  • Estable: la estabilidad a temperatura ambiente durante 1 año garantiza un rendimiento uniforme y ahorro de espacio de refrigerador
  • Flexible: ajuste los tiempos de tinción y lavado para cumplir los requisitos de tiempo y sensibilidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Al recibirlo, guarde el producto a temperatura ambiente.
Ubicación de detección Detección en transferencia, detección en gel
Método de detección Colorimétrico
Etiqueta o tinte Coomassie
Cantidad 1 L
Molécula diana proteína
Línea de productos Imperial
Tipo de producto Tinción de proteínas
compliance-icons
Nombre del producto
  • IMPERIAL PROTEIN STAIN, 1 L
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid, Ethyl alcohol